GF93983776
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, condition impact modified
Sinónimos:
ME303016
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-837-76
size
300 × 300 mm
thickness
0.175 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)