Documentos clave
GF92485985
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 44, L 200 m, filament diameter 0.018mm
Sinónimos:
AR305744
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 924-859-85
L
200 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)