Documentos clave
GF90861251
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
ES303100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 908-612-51
tamaño
300 × 300 mm
grosor
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)