GF90161782
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 200 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinónimos:
SI617040
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 901-617-82
L
200 mm
O.D.
2.9 mm
wall thickness
0.75 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)