Documentos clave
GF89598739
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 10 mm
Sinónimos:
B 617905
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 895-987-39
L
10 mm
diameter
6.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)