GF89529261
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 100X100 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
SI303100
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 895-292-61
size
100 × 100 mm
thickness
1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)