GF88934349
Polycarbonate - 30% Glass Fiber Filled
(PC - 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 200 mm
Sinónimos:
CT337920
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 889-343-49
L
200 mm
diam.
20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)