GF88112459
Chromium
powder, 38 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
Sinónimos:
CR006021
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 881-124-59
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
38 (micron)
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)