GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Sinónimos:
SI647350
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 876-413-87
L
150 mm
O.D.
15.0 mm
wall thickness
4.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)