Key Documents
GF86176086
Gold/tin
rod, 3.0 mm diameter, Au80%/Sn20%, length 25 mm
Sinónimos:
AU067920
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 861-760-86
L
25 mm
diameter
3.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)