Merck
GF85821701
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Sinónimos:
Y 006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Y
Número de CAS:
Peso molecular:
88.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 858-217-01
resistivity
57 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)