Documentos clave
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
SI633210
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 853-516-08
size
50 × 50 mm
thickness
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)