GF84010496
Zirconium
rod, 200mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007905
About This Item
Productos recomendados
assay
99.2%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-104-96
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 1.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)