Documentos clave
GF83254181
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
FE205111
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 832-541-81
L × diam.
100 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)