Documentos clave
GF82883447
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Sinónimos:
AL603027
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
96%
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 828-834-47
size
100 × 100 mm
thickness
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)