Documentos clave
GF82755557
Quartz - fused
tube, length 900 mm, outside diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617490
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 827-555-57
Longitud
900 mm
D.E.
28 mm
pared grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)