GF82136190
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE040305
About This Item
form
annealed
foil (disks)
manufacturer/tradename
Goodfellow 821-361-90
size × thickness
4 mm × 0.30 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)