Documentos clave
GF82124940
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
20m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinónimos:
FK115160
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 821-249-40
L × diam.
20 m × 1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)