GF80116950
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade mx002
Sinónimos:
ME316303
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 801-169-50
peso
200 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)