GF76023165
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
NB546010
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 760-231-65
weight
100 g
max. part. size
150 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)