GF75596697
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 125ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 110ám
Sinónimos:
PP308710
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 755-966-97
size
250 × 250 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)