Documentos clave
GF75297684
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.02mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 045100
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 752-976-84
L × diam.
20 m × 0.02 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)