GF75231558
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Sinónimos:
AL607975
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 752-315-58
L
500 mm
diameter
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)