GF74378111
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SN006020
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 743-781-11
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
weight
2000 g
max. part. size
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)