Documentos clave
GF74346510
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 1.6 mm, L 600 mm
Sinónimos:
AM327901
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 743-465-10
L
600 mm
diam.
1.6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)