Key Documents
GF73114545
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.008mm thickness
Sinónimos:
FE220150
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (disc)
manufacturer/tradename
Goodfellow 731-145-45
diam. × thickness
10 mm × 0.008 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)