Key Documents
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
FA145116
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 729-061-27
L
200 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)