Documentos clave
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
Sinónimos:
CU025120
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
UNSPSC Code:
30102010
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 728-321-92
L
2000 m
diameter
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)