GF72067440
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinónimos:
CR006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 720-674-40
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
weight
20 g
max. lump size
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)