Documentos clave
GF69695511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
CO810250
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 696-955-11
L
1 m
coil width
25 mm
thickness
0.025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)