GF68824750
Titanium
foil, thickness 0.02 mm, length 1 m, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000251
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 688-247-50
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
L
1 m
thickness
0.02 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)