Key Documents
GF68236836
Copper/silver
rod, Cu90%/Ag10%, 15 mm diameter, temper as drawn, length 50 mm
Sinónimos:
CY277920
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 682-368-36
L
50 mm
diameter
15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)