GF68048860
Yttrium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Sinónimos:
Yttrium, Y 007905
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 680-488-60
resistivity
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)