GF67321469
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Sinónimos:
ES301005
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 673-214-69
Longitud
0.2 m
bobina anchura
315 mm
grosor
0.0005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)