GF65933444
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
20m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 025120
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 659-334-44
L × diam.
20 m × 0.125 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)