Merck
GF65181281
Iron
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
Sinónimos:
FE006020
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 651-812-81
resistivity
9.71 μΩ-cm
weight
500 g
max. part. size
60 (micron)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
wgk_germany
""
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2