Documentos clave
GF62942856
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
MO075125
Seleccione un Tamaño
100 MG
CHF 444,10
250 MG
CHF 613,10
500 MG
CHF 940,70
1 G
CHF 1 194,20
2.5 G
CHF 2 296,60
5 G
CHF 3 376,90
10 G
CHF 4 987,60
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-283688-100MG
CHF 444,10
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
CHF 444,10
250 MG
CHF 613,10
500 MG
CHF 940,70
1 G
CHF 1 194,20
2.5 G
CHF 2 296,60
5 G
CHF 3 376,90
10 G
CHF 4 987,60
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-283688-100MG
CHF 444,10
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 629-428-56
L × diam.
10 m × 0.0125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)