GF62263807
Nickel/Chromium
foil, Ni80%/Cr20%, thickness 0.10 mm, length 2 m, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
NI050237
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 622-638-07
L
2 m
coil width
25.4 mm
thickness
0.10 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)