GF61543201
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 1 g, purity 96+%
Sinónimos:
SC006100
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 615-432-01
resistivity
50.5 μΩ-cm, 0°C
weight
1 g
max. lump size
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
density
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)