Documentos clave
GF61352254
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 45micron max. particle size, spherical powder, 200g
Sinónimos:
TI016021
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 613-522-54
weight
200 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)