GF60615503
Iron
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Iron, FE007911
About This Item
assay
99.95%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 606-155-03
resistivity
9.71 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)