GF60516020
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
2m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
MO075125
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 605-160-20
L × diam.
2 m × 0.125 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)