GF59351744
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Sinónimos:
ES303015
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 593-517-44
size
600 × 600 mm
thickness
1.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)