GF58600076
Bismuth
foil, thickness 0.04 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
Sinónimos:
BI000180
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 586-000-76
resistivity
129 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
0.04 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)