GF58057566
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Sinónimos:
CT356310
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 580-575-66
weight
1000 g
color
black
nominal granule size
3 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)