GF57139342
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.175 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinónimos:
EI311225
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 571-393-42
size
150 × 150 mm
thickness
0.175 mm
color
clear amber
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)