GF56774256
Rhenium
foil, thickness 0.0125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
RE000200
About This Item
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 567-742-56
size
25 × 25 mm
thickness
0.0125 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
Inchi Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)