GF56452147
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 500 g, condition medium viscosity
Sinónimos:
EK306302
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 564-521-47
weight
500 g
nominal granule size
6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)