GF55700568
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, coil width 600 mm
Sinónimos:
ET311126
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 557-005-68
Longitud
2 m
bobina anchura
600 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)