GF55511524
Phosphor bronze
foil, Cu 94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 0.5 m, coil width 0.4 mm
Sinónimos:
CU050247
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 555-115-24
L
0.5 m
coil width
0.4 mm
thickness
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)